Print…
4-Anilino-4-oxobutanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid
OR965850-1G OR965850-5G
APOSOR965850-1GEA 37.7 EUR
APOSOR965850-1G APOSOR965850-5G
4-Anilino-4-oxobutanoic acid 95%
4-Anilino-4-oxobutanoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00029825
Número CAS: 102-14-7