Print…
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965829-1G OR965829-250MG
APOSOR965829-1GEA 154 EUR
APOSOR965829-1G APOSOR965829-250MG
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid 95%
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Peso Molecular: 176.212 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20645932
Número CAS: 909698-10-8