Print…
4-Amino-2-phenylpyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965812-1G OR965812-250MG
APOSOR965812-1GEA 180 EUR
APOSOR965812-1G APOSOR965812-250MG
4-Amino-2-phenylpyrimidine 97%
4-Amino-2-phenylpyrimidine
Fórmula: C₁₀H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11043737
Número CAS: 33630-25-0