Print…
N-(2-Cyanoethyl)pyrrole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965654-100G OR965654-25G OR965654-5G
APOSOR965654-100GEA 0 EUR
APOSOR965654-100G APOSOR965654-25G APOSOR965654-5G
N-(2-Cyanoethyl)pyrrole 95%
N-(2-Cyanoethyl)pyrrole
Fórmula: C₇H₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003092
Número CAS: 43036-06-2