Print…
Chlorosulphonyl acetic acid ethyl ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-(chlorosulphonyl)acetate
OR965629-25G OR965629-5G
APOSOR965629-25GEA 458 EUR
APOSOR965629-25G APOSOR965629-5G
Chlorosulphonyl acetic acid ethyl ester 97%
Chlorosulphonyl acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₄H₇ClO₄S
Peso Molecular: 186.614 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08458866
Número CAS: 55896-93-0
UN: 3265
ADR: 8 III