Print…
2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965605-1G OR965605-250MG
APOSOR965605-1GEA 63.8 EUR
APOSOR965605-1G APOSOR965605-250MG
2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid 95%
2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00864374
Número CAS: 1553-60-2