Print…
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965604-1G OR965604-250MG
APOSOR965604-1GEA 574 EUR
APOSOR965604-1G APOSOR965604-250MG
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₆N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00175166
Número CAS: 36810-90-9