Print…
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(2-Methoxyethoxy)-phenylsulphonyl chloride
OR965534-1G OR965534-250MG
APOSOR965534-1GEA 272 EUR
APOSOR965534-1G APOSOR965534-250MG
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₁₁ClO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09816161
Número CAS: 204072-53-7
UN: 3265
ADR: 8,III