Print…
2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965529-1G OR965529-250MG
APOSOR965529-1GEA 328 EUR
APOSOR965529-1G APOSOR965529-250MG
2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester 95%
2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₈H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 168.193 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03248721
Número CAS: 239065-60-2