Print…
5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965527-1G OR965527-250MG OR965527-5G
APOSOR965527-1GEA 265 EUR
APOSOR965527-1G APOSOR965527-250MG APOSOR965527-5G
5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one 98%
5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one
Fórmula: C₆H₈N₂O
Ponto de Fusão: 170…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08274990
Número CAS: 131052-84-1
UN: 3259
ADR: 8,III