3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
3-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
OR965513-1G
OR965513-5G
APOSOR965513-1GEA
191
EUR
APOSOR965513-1G
APOSOR965513-5G
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide 95%
3-Hydroxy-n,n-dimethylbenzamide
Fórmula:
C₉H₁₁NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01168918 Número CAS: 15789-03-4 |