Print…
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR965510-1G OR965510-5G
APOSOR965510-1GEA 36.4 EUR
APOSOR965510-1G APOSOR965510-5G
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₉H₂₆N₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683056
Número CAS: 288154-16-5