Print…
(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-3-Methylvaleric Acid
OR965509-1G OR965509-5G
APOSOR965509-1GEA 78.3 EUR
APOSOR965509-1G APOSOR965509-5G
(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
(S)-3-Methyl-pentanoic acid
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.158 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02262177
Número CAS: 1730-92-3