Print…
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9653-1G OR9653-250MG
APOSOR9653-1GEA 235 EUR
APOSOR9653-1G APOSOR9653-250MG
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-(Fur-2-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₆O₂S
Ponto de Fusão: 40…41,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410178
Número CAS: 868755-64-0