1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965180-1G
OR965180-250MG
APOSOR965180-1GEA
0
EUR
APOSOR965180-1G
APOSOR965180-250MG
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone 95%
1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08461683 Número CAS: 32136-81-5 |