Print…
1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965106-1G OR965106-250MG
APOSOR965106-1GEA 0 EUR
APOSOR965106-1G APOSOR965106-250MG
1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine
Fórmula: C₁₁H₁₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06655050
Número CAS: 842976-90-3