Print…
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965088-1G OR965088-5G
APOSOR965088-1GEA 168 EUR
APOSOR965088-1G APOSOR965088-5G
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride 95%
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride
Fórmula: C₈H₉NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442777
Número CAS: 69966-42-3