Print…
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965059-1G OR965059-5G
APOSOR965059-1GEA 36.4 EUR
APOSOR965059-1G APOSOR965059-5G
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol 95%
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08442838
Número CAS: 41038-40-8