Print…
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR965041-1G OR965041-5G
APOSOR965041-1GEA 49.3 EUR
APOSOR965041-1G APOSOR965041-5G
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid
Fórmula: C₇H₁₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21234526
Número CAS: 171567-86-5