Print…
N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964919-1G OR964919-500MG
APOSOR964919-1GEA 0 EUR
APOSOR964919-1G APOSOR964919-500MG
N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride 97%
N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₂N₂O·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13196104
Número CAS: 4078-13-1