Print…
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964912-1G OR964912-5G
APOSOR964912-1GEA 30.6 EUR
APOSOR964912-1G APOSOR964912-5G
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00114411
Número CAS: 103204-80-4