N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964902-100MG
OR964902-1G
OR964902-250MG
APOSOR964902-100MGEA
0
EUR
APOSOR964902-100MG
APOSOR964902-1G
APOSOR964902-250MG
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01445287 Número CAS: 51353-26-5 |