Print…
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-(3-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
OR964778-100MG OR964778-1G OR964778-250MG
APOSOR964778-100MGEA 53.8 EUR
APOSOR964778-100MG APOSOR964778-1G APOSOR964778-250MG
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆N₂O₃
Peso Molecular: 190.156 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07377114
Número CAS: 893638-39-6