2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964768-1G
OR964768-5G
APOSOR964768-1GEA
502
EUR
APOSOR964768-1G
APOSOR964768-5G
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone
Fórmula:
C₁₁H₁₃ClO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00507868 Número CAS: 50690-12-5 |