Print…
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964768-1G OR964768-5G
APOSOR964768-1GEA 502 EUR
APOSOR964768-1G APOSOR964768-5G
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone
Fórmula: C₁₁H₁₃ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00507868
Número CAS: 50690-12-5