Print…
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964685-1G OR964685-5G
APOSOR964685-1GEA 0 EUR
APOSOR964685-1G APOSOR964685-5G
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride 95%
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09749829
Número CAS: 108575-32-2