Print…
Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964648-1G OR964648-5G
APOSOR964648-1GEA 21.9 EUR
APOSOR964648-1G APOSOR964648-5G
Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride 97%
Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00102231
Número CAS: 80253-38-9