Print…
4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Methylthio)pyridin-4-amine
OR964583-1G OR964583-250MG
APOSOR964583-1GEA 403 EUR
APOSOR964583-1G APOSOR964583-250MG
4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
4-Amino-2-(methylthio)pyridine
Fórmula: C₆H₈N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16084526
Número CAS: 59243-39-9