Print…
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964296-1G OR964296-250MG
APOSOR964296-1GEA 88.6 EUR
APOSOR964296-1G APOSOR964296-250MG
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride 95%
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₁N·ClH
Peso Molecular: 145.63 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03596892
Número CAS: 89775-13-3