Print…
3-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Chlorocarbonyl)diphenyl ether, 3-(Chloroformyl)diphenyl ether
OR9642-1G OR9642-250MG
APOSOR9642-1GEA 188 EUR
APOSOR9642-1G APOSOR9642-250MG
3-Phenoxybenzoyl chloride 97%
3-Phenoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₁₃H₉ClO₂
Peso Molecular: 232.662 g/mol
Ponto de ebulição: 174…175 °C (12 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03424712
Número CAS: 3586-15-0
UN: 3265
ADR: 8 II