Print…
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR964036-1G OR964036-250MG
APOSOR964036-1GEA 0 EUR
APOSOR964036-1G APOSOR964036-250MG
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester 95%
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₆H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738687
Número CAS: 651059-70-0