Print…
2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Cyano-3-phenylpropionic Acid
OR963908-1G OR963908-250MG
APOSOR963908-1GEA 151 EUR
APOSOR963908-1G APOSOR963908-250MG
2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
2-Cyano-3-phenylpropionic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00205073
Número CAS: 5331-42-0