Print…
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR963788-1G OR963788-250MG OR963788-5G
APOSOR963788-1GEA 46.4 EUR
APOSOR963788-1G APOSOR963788-250MG APOSOR963788-5G
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 98%
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03428552
Número CAS: 61791-99-9