Print…
(S)-Methyl 2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR963730-1G OR963730-250MG
APOSOR963730-1GEA 108 EUR
APOSOR963730-1G APOSOR963730-250MG
(S)-Methyl 2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride 95%
(S)-Methyl 2-amino-2-cyclopropylacetate hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09607984
Número CAS: 138326-68-8