Print…
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl (cyanomethyl)(methyl)carbamate
OR963413-10G OR963413-1G OR963413-5G
APOSOR963413-10GEA 119 EUR
APOSOR963413-10G APOSOR963413-1G APOSOR963413-5G
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile 95%
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile
Fórmula: C₈H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658361
Número CAS: 180976-09-4