Print…
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962902-1G OR962902-5G
APOSOR962902-1GEA 248 EUR
APOSOR962902-1G APOSOR962902-5G
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 98%
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso Molecular: 191.226 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12407284
Número CAS: 79655-96-2