Print…
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR962877-1G OR962877-250MG
APOSOR962877-1GEA 304 EUR
APOSOR962877-1G APOSOR962877-250MG
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide 95%
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide
Fórmula: C₅H₆BrNS·BrH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11855809
Número CAS: 1314707-83-9