Print…
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 3H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylate
OR962867-100MG OR962867-1G OR962867-250MG
APOSOR962867-100MGEA 108 EUR
APOSOR962867-100MG APOSOR962867-1G APOSOR962867-250MG
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11656494
Número CAS: 82523-07-7