Print…
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(tert-Butylthio)aniline
OR962840-1G OR962840-5G
APOSOR962840-1GEA 97.3 EUR
APOSOR962840-1G APOSOR962840-5G
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline
Fórmula: C₁₀H₁₅NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11136099
Número CAS: 51942-41-7