Print…
tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR962835-1G OR962835-5G
APOSOR962835-1GEA 198 EUR
APOSOR962835-1G APOSOR962835-5G
tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate 98%
tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate
Fórmula: C₁₃H₁₈BrNO₂
Peso Molecular: 300.192 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042237
Número CAS: 153732-25-3