Print…
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (3-iodopropyl)carbamate
OR962795-1G OR962795-5G
APOSOR962795-1GEA 155 EUR
APOSOR962795-1G APOSOR962795-5G
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate 96%
tert-Butyl N-(3-iodopropyl)carbamate
Fórmula: C₈H₁₆INO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09951819
Número CAS: 167479-01-8