Print…
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962734-1G OR962734-5G
APOSOR962734-1GEA 77 EUR
APOSOR962734-1G APOSOR962734-5G
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09035985
Número CAS: 78648-27-8