Print…
2-(Isopropylthio)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962705-10G OR962705-1G OR962705-5G
APOSOR962705-10GEA 162 EUR
APOSOR962705-10G APOSOR962705-1G APOSOR962705-5G
2-(Isopropylthio)aniline 95%
2-(Isopropylthio)aniline
Fórmula: C₉H₁₃NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08691961
Número CAS: 6397-33-7