Print…
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962686-1G OR962686-5G
APOSOR962686-1GEA 183 EUR
APOSOR962686-1G APOSOR962686-5G
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol
Fórmula: C₁₁H₁₅NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772826
Número CAS: 859850-72-9