Print…
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-N-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic Acid
OR962590-1G OR962590-250MG OR962590-5G
APOSOR962590-1GEA 39.3 EUR
APOSOR962590-1G APOSOR962590-250MG APOSOR962590-5G
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid 95%
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02682656
Número CAS: 139009-66-8