Print…
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
OR962585-1G OR962585-5G
APOSOR962585-1GEA 115 EUR
APOSOR962585-1G APOSOR962585-5G
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 98%
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
Fórmula: C₉H₉BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02295727
Número CAS: 93670-18-9