Print…
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962563-1G OR962563-250MG
APOSOR962563-1GEA 364 EUR
APOSOR962563-1G APOSOR962563-250MG
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01661527
Número CAS: 55211-84-2