Print…
N,N-Diethyl-o-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962549-1G OR962549-5G
APOSOR962549-1GEA 219 EUR
APOSOR962549-1G APOSOR962549-5G
N,N-Diethyl-o-nitroaniline 98%
N,N-Diethyl-o-nitroaniline
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01120260
Número CAS: 2216-17-3