Print…
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(4-Cl-Phenyl)-Gly-OH, 2-((4-Chlorophenyl)amino)acetic acid
OR962513-1G OR962513-5G
APOSOR962513-1GEA 203 EUR
APOSOR962513-1G APOSOR962513-5G
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00462901
Número CAS: 5465-90-7