Print…
Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl-4-cyanocinnamate
OR962483-25G OR962483-5G
APOSOR962483-25GEA 491 EUR
APOSOR962483-25G APOSOR962483-5G
Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate 98%
Methyl 3-(4-cyanophenyl)acrylate
Fórmula: C₁₁H₉NO₂
Peso Molecular: 187.195 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00157182
Número CAS: 67472-79-1