Methyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR962459-1G
OR962459-5G
APOSOR962459-1GEA
122
EUR
APOSOR962459-1G
APOSOR962459-5G
Methyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 97%
Methyl 3-(2-aminophenyl)acrylate
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00031415 Número CAS: 1664-62-6 |